Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A6 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 20200 |
---|---|
Nombre | S100A6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | S100a6 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15943439
|
enQuireBio™
QP13397-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15933439
|
enQuireBio™
QP13397-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
20200 | |
Research Use Only | |
S100a6 | |
Mouse | |
His | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing no additives. |
S100A6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GKEGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMDDL DRNKDQEVNF QEYVAFLGAL ALIYNEALK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |