Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A6 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 20200
Nombre S100A6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen S100a6
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15913439
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13397-2UG
2 μg
276.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15923439
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13397-5UG
5 μg
414.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15903439
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13397-10UG
10 μg
745.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
20200
Research Use Only
S100a6
Mouse
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing no additives.
S100A6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GKEGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMDDL DRNKDQEVNF QEYVAFLGAL ALIYNEALK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.