Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A4 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 3595.00€
Especificaciones
Nombre | S100A4 Protein |
---|---|
Pureza | Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933429
|
enQuireBio™
QP13394-5UG |
5 μg |
120.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15923429
|
enQuireBio™
QP13394-20UG |
20 μg |
181.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15913429
|
enQuireBio™
QP13394-1MG |
1 mg |
3595.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
S100A4 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MARPLEEALD VIVSTFHKYS GKEGDKFKLN KTELKELLTR ELPSFLGKRT DEAAFQKVMS NLDSNRDNEV DFQEYCVFLS CIAMMCNEFF EGCPDKEPRK K |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
S100A4 protein solution (1 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 2mM DTT. |