Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A10 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 20194
Nombre S100A10 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen S100a10
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15923409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13387-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15913409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13387-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15903409
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13387-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
20194
Research Use Only
S100a10
Mouse
His
S100A10 protein solution (1 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
S100A10 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPSQMEH AMETMMLTFH RFAGDKDHLT KEDLRVLMER EFPGFLENQK DPLAVDKIMK DLDQCRDGKV GFQSFLSLVA GLTIACNDYF VVNMKQKGKK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.