Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Retnla Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5432-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916119
  • 207.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
16-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_065255.2
Retnla Protein
25 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MDETIEIIVE NKVKELLANP ANYPSTVTKT LSCTSVKTMN RWASCPAGMT ATGCACGFAC GSWEIQSGDT CNCLCLLVDW TTARCCQLS
57262
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Retnla
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Videos