missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Resistin Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Resistin, was expressed in the hosts and tags indicated.

103.00€ - 1857.00€

Especificaciones

Nombre Resistin Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16004460 Ver documentos enQuireBio™
QP6600-EC-100UG
100 μg 414.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16014460 Ver documentos enQuireBio™
QP6600-EC-10UG
10 μg 103.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16024460 Ver documentos enQuireBio™
QP6600-EC-1MG
1 mg 1857.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16034460 Ver documentos enQuireBio™
QP6600-EC-200UG
200 μg 657.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16044460 Ver documentos enQuireBio™
QP6600-EC-500UG
500 μg 1141.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16054460 Ver documentos enQuireBio™
QP6600-EC-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

Resistin Protein
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001191888.1
Recombinant Protein
E. coli
SSMPLCPIDE AIDKKIKQDF NSLFPNAIKN IGLNCWTVSS RGKLASCPEG TAVLSCSCGS ACGSWDIREE KVCHCQCARI DWTAARCCKL QVAS
57264
RES