Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ras-related protein Rab-10 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ras-related protein Rab-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_057885.1
ID de gen (Entrez) 19325
Nombre Ras-related protein Rab-10 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16014210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6565-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16034210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6565-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16024210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6565-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16044210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6565-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6565-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6565-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_057885.1
Ras-related protein Rab-10 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
19325
Research Use Only
Rab10
Recombinant Protein
E. coli
MAKKTYDLLF KLLLIGDSGV GKTCVLFRFS DDAFNTTFIS TIGIDFKIKT VELQGKKIKL QIWDTAGQER FHTITTSYYR GAMGIMLVYD ITNGKSFENI SKWLRNIDEH ANEDVERMLL GNKCDMDDKR VVPKGKGEQI AREHGIRFFE TSAKANINIE KAFLTLAEDI LRKTPVKEPN SENVDISSGG GVTGWKSKCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.