Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_035743.2
ID de gen (Entrez) 21943
Nombre RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936049
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5402-2UG
2 μg
112.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15916049
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5402-10UG
10 μg
263.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15906049
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5402-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15946049
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5402-500UG
500 μg
4515.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15926049
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5402-1MG
1 mg
7420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_035743.2
RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 induces TNF-alpha production in RAW cells (typical ED50 is 50-75 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring Osteoclast formation (significanty different from control at Mouse RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 concentrations greater than 50 ng/ml).
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate and 20 mM sodium chloride, pH 7.5
21943
Research Use Only
TNFSF11
Recombinant Protein
E. coli
MPAMMEGSWL DVAQRGKPEA QPFAHLTINA ASIPSGSHKV TLSSWYHDRG WAKISNMTLS NGKLRVNQDG FYYLYANICF RHHETSGSVP TDYLQLMVYV VKTSIKIPSS HNLMKGGSTK NWSGNSEFHF YSINVGGFFK LRAGEEISIQ VSNPSLLDPD QDATYFGAFK VQDID
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.