Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse RALA Protein
A cDNA sequence encoding the RALA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 3595.00€
Especificaciones
Nombre | RALA Protein |
---|---|
Pureza | Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952999
|
enQuireBio™
QP13257-5UG |
5 μg |
120.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15942999
|
enQuireBio™
QP13257-25UG |
25 μg |
181.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15932999
|
enQuireBio™
QP13257-1MG |
1 mg |
3595.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
RALA Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAANKP KGQNSLALHK VIMVGSGGVG KSALTLQFMY DEFVEDYEPT KADSYRKKVV LDGEEVQIDI LDTAGQEDYA AIRDNYFRSG EGFLCVFSIT EMESFAATAD FREQILRVKE DENVPFLLVG NKSDLEDKRQ VSVEEAKNRA DQWNVNYVET SAKTRANVDK VFFDLMREIR ARKMEDSKEK NGKKKRKSLA KRIRERC |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
RALA protein solution (0.5 mg/ml) 20mM Tris-Hcl buffer (pH 8.5) containing 30% glycerol, 0.1M NaCl and 0.1mM PMSF. |