Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ptprn2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9357-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058181
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035345.2
Ptprn2 Protein
Research Use Only
Ptprn2
Recombinant Protein
Yeast
RGRQLPGRLG CLFEDGLCGS LETCVNDGVF GRCQKVPVMD TYRYEVPPGA LLHLKVTLQK LSRTGFTWQD DYTQRVIAQE LANLPKAYLW HGEASGPARS LQQNADNEKW FSLEREVALA KTLRRYLPYL ELLSQTPTAN AHSRIDHETR PAKGEDSSPE NILTYVAHTS ALTYPPATRA KYPDNLLRPF SRLQPDELSP KVDGDIDKQK LIAALGAYTA QRLPGENDPE PRYLVHGSAR APRPFSATAL SQRWPPPPGD AKDSPSMDDD TLLQSLLKDL QQNSEVDRLG PLKEEKADSV AGAIQSDPAE GSQESHGRGA EGQPREQTDA PETMLQDHRL SEVDDPVYKE VNRLSFQLGD LLKDYGSPLL PEGPLLEKSS REEIKKSEQP EEVLSSEEET AGVEHVRSRT YSKDLFERKP NSEPQPRRLE DQFQNRAPEL WEDEESLKLA AQGPPSGGLQ LEVQPSEEQQ GYILTGNNPL SPEKGKQLMD QVAHILRVPS SFFADIKVLG PAVTFKVSAN IQNMTTADVI KAAADNKDQL EKATGLTILQ SGIRPKGKLK LLPHQEEQED STK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
19276
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol