Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein flightless-1 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein flightless-1 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9918-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_071292.1
Protein flightless-1 homolog Protein
Research Use Only
Flii
Recombinant Protein
Yeast
VGQLPGLTIW QIENFVPVLV EEAFHGKFYE ADCYIVLKTF LDDSGSLNWE IYYWIGGEAT LDKKACSAIH AVNLRNYLGA ECRTVREEMG DESEEFLQVF DNDISYIEGG TASGFYTVED THYVTRMYRV YGKKNIKLEP VPLKGSSLDP RFVFLLDQGL DIYVWRGAQA TLSNTTKARL FAEKINKNER KGKAEITLLV QGQEPPGFWD VLGGEPSEIK NHVPDDFWPP QPKLYKVGLG LGYLELPQIN YKLSVEHKKR PKVELMPGMR LLQSLLDTRC VYILDCWSDV FIWLGRKSPR LVRAAALKLG QELCGMLHRP RHTVVSRSLE GTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14248
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol