Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein FAM83D Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein FAM83D, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_082251.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 71878 |
Nombre | Protein FAM83D Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028941
|
enQuireBio™
QP9893-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068941
|
enQuireBio™
QP9893-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038941
|
enQuireBio™
QP9893-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058941
|
enQuireBio™
QP9893-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078941
|
enQuireBio™
QP9893-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048941
|
enQuireBio™
QP9893-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_082251.2 | |
Protein FAM83D Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
71878 | |
Research Use Only | |
Fam83d | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAARFELLDD LPAACLSPCG PPNPTELFSE ARRLALEQLL AGGPDAWAAF LRRERLGRFL NADEVREVLG AAERPGEDGA AVAEDSFGSS HECSSGTYFP EQSDLEPPAL ELGWPSFYQG AYRGATRVEA HFQPRGAGAG GPYGCKDALR QQLRSAREVI AVVMDVFSDI DIFRDLQESC RKRGVAVYIL LDQTLLPHFL DMCMDLRVHP EQEKLMTVRT ITGNIYYARS GTKVVGKVHE KFTLIDGIRV ATGSYSFTWT DGKLNSSNLV ILSGQVVEHF DLEFRILYAQ SEPISSKLLS NFQINSKFDH LADRKPQSKE PTLGNLLRMR LARLSSTPRK SNLGPEEPPK DRAKPKRPDS EASTISDEDY FHSHKDQLED SKVADAATQT EPREEMAAVS LSEVGTQTSS SMMCVGTQTT VVTRAASSQA TVWSKSTTTQ TEADESFLPQ GAQSKEGSPA SKMSVSRSSS VRSSSSVSSQ GSLASSVSSH VSLTAADLHT PAYPKYLGLG TPHLDLCLRD SFRNLSKERQ VHFTGIRSRL TQMLTVLSRR TLFTEHYLSY SPGSFTRAST NLVSVRDIAL YPPYQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |