Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein CYR61 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein CYR61, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9095-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16097641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034646.1
Protein CYR61 Protein
Research Use Only
CYR61
Recombinant Protein
Yeast
TCPAACHCPL EAPKCAPGVG LVRDGCGCCK VCAKQLNEDC SKTQPCDHTK GLECNFGASS TALKGICRAQ SEGRPCEYNS RIYQNGESFQ PNCKHQCTCI DGAVGCIPLC PQELSLPNLG CPNPRLVKVS GQCCEEWVCD EDSIKDSLDD QDDLLGLDAS EVELTRNNEL IAIGKGSSLK RLPVFGTEPR VLFNPLHAHG QKCIVQTTSW SQCSKSCGTG ISTRVTNDNP ECRLVKETRI CEVRPCGQPV YSSLKKGKKC SKTKKSPEPV RFTYAGCSSV KKYRPKYCGS CVDGRCCTPL QTRTVKMRFR CEDGEMFSKN VMMIQSCKCN YNCPHPNEAS FRLYSLFNDI HKFRD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16007
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol