Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein cereblon Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein cereblon, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_067424.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 58799 |
Nombre | Protein cereblon Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028811
|
enQuireBio™
QP9830-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_067424.2 | |
Protein cereblon Protein | |
Not determined. | |
Full. Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
58799 | |
Research Use Only | |
Crbn | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAGEGDQQDA AHNMGNHLPL LPADSEDEDD EIEMEVEDQD SKEARKPNII NFDTSLPTSH TYLGADMEEF HGRTLHDDDS CQVIPVLPEV LMILIPGQTL PLQLSHPQEV SMVRNLIQKD RTFAVLAYSN VQEREAQFGT TAEIYAYREE QEFGIEVVKV KAIGRQRFKV LELRTQSDGI QQAKVQILPE CVLPSTMSAV QLESLNKCQV FPSKPISWED QYSCKWWQKY QKRKFHCANL TSWPRWLYSL YDAETLMDRI KKQLREWDEN LKDDSLPENP IDFSYRVAAC LPIDDVLRIQ LLKIGSAIQR LRCELDIMNK CTSLCCKQCQ ETEITTKNEI FSLSLCGPMA AYVNPHGYVH ETLTVYKASN LNLIGRPSTV HSWFPGYAWT IAQCKICASH IGWKFTATKK DMSPQKFWGL TRSALLPTIP ETEDEISPDK VILCL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |