Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6849-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056270
  • 1049.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
27-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_038725.1
Prealbumin / Transthyretin / TTR / PALB Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
22139
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TTR
Recombinant Protein
E. coli
GPAGAGESKC PLMVKVLDAV RGSPAVDVAV KVFKKTSEGS WEPFASGKTA ESGELHGLTT DEKFVEGVYR VELDTKSYWK TLGISPFHEF ADVVFTANDS GHRHYTIAAL LSPYSYSTTA VVSNPQN