Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PNLIP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) PNLIP, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_081201.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 69060 |
Nombre | PNLIP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030651
|
enQuireBio™
QP7762-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050651
|
enQuireBio™
QP7762-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040651
|
enQuireBio™
QP7762-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060651
|
enQuireBio™
QP7762-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070651
|
enQuireBio™
QP7762-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080651
|
enQuireBio™
QP7762-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_081201.2 | |
PNLIP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
69060 | |
Research Use Only | |
Pnlip | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
REVCFDKLGC FSDDAPWSGT LDRPLKALPW SPAQINTRFL LYTNENPDNY QLITSDASNI RNSNFRTNRK TRIIIHGFID KGEENWLSDM CKNMFRVESV NCICVDWKGG SRTTYTQATQ NVRVVGAEVA LLVNVLQSDL GYSLNNVHLI GHSLGSHIAG EAGKRTFGAI GRITGLDPAE PYFQGTPEEV RLDPTDAQFV DAIHTDAGPI IPNLGFGMSQ TVGHLDFFPN GGIEMPGCQK NILSQIVDID GIWEGTRNFA ACNHLRSYKF YTDSIVNPTG FAGFSCSSYS LFTANKCFPC GSGGCPQMGH YADRYPGKTS RLYQTFYLNT GDKSNFARWR YQVTVTLSGQ KVTGHILVSL FGNGGNSKQY EVFKGSLQPG TSHVNEFDSD VDVGDLQKVK FIWYNNVINP TLPKVGASRI TVERNDGRVF NFCSQETVRE DVLLTLSPC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |