Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PNLIP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) PNLIP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7762-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040651
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_081201.2
PNLIP Protein
Research Use Only
Pnlip
Recombinant Protein
E. coli
REVCFDKLGC FSDDAPWSGT LDRPLKALPW SPAQINTRFL LYTNENPDNY QLITSDASNI RNSNFRTNRK TRIIIHGFID KGEENWLSDM CKNMFRVESV NCICVDWKGG SRTTYTQATQ NVRVVGAEVA LLVNVLQSDL GYSLNNVHLI GHSLGSHIAG EAGKRTFGAI GRITGLDPAE PYFQGTPEEV RLDPTDAQFV DAIHTDAGPI IPNLGFGMSQ TVGHLDFFPN GGIEMPGCQK NILSQIVDID GIWEGTRNFA ACNHLRSYKF YTDSIVNPTG FAGFSCSSYS LFTANKCFPC GSGGCPQMGH YADRYPGKTS RLYQTFYLNT GDKSNFARWR YQVTVTLSGQ KVTGHILVSL FGNGGNSKQY EVFKGSLQPG TSHVNEFDSD VDVGDLQKVK FIWYNNVINP TLPKVGASRI TVERNDGRVF NFCSQETVRE DVLLTLSPC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
69060
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol