Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PLBD2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) PLBD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
313.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_076114.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 71772 |
Nombre | PLBD2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16070001
|
enQuireBio™
QP7649-EC-10UG |
10 μg |
313.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060001
|
enQuireBio™
QP7649-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16080001
|
enQuireBio™
QP7649-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16090001
|
enQuireBio™
QP7649-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16000011
|
enQuireBio™
QP7649-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16010011
|
enQuireBio™
QP7649-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_076114.2 | |
PLBD2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
71772 | |
Research Use Only | |
Plbd2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPTLGPGWQR QNPDPPVSRT RSLLLDAASG QLRLEDGFHP DAVAWANLTN AIRETGWAYL DLSTNGRYND SLQAYAAGVV EASVSEELIY MHWMNTVVNY CGPFEYEVGY CEKLKNFLEA NLEWMQREME LNPDSPYWHQ VRLTLLQLKG LEDSYEGRLT FPTGRFTIKP LGFLLLQISG DLEDLEPALN KTNTKPSLGS GSCSALIKLL PGGHDLLVAH NTWNSYQNML RIIKKYRLQF REGPQEEYPL VAGNNLVFSS YPGTIFSGDD FYILGSGLVT LETTIGNKNP ALWKYVQPQG CVLEWIRNVV ANRLALDGAT WADVFKRFNS GTYNNQWMIV DYKAFLPNGP SPGSRVLTIL EQIPGMVVVA DKTAELYKTT YWASYNIPYF ETVFNASGLQ ALVAQYGDWF SYTKNPRAKI FQRDQSLVED MDAMVRLMRY NDFLHDPLSL CEACNPKPNA ENAISARSDL NPANGSYPFQ ALHQRAHGGI DVKVTSFTLA KYMSMLAASG PTWDQCPPFQ WSKSPFHSML HMGQPDLWMF SPIRVPWD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |