Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pituitary homeobox 3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pituitary homeobox 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6496-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032878.1
Pituitary homeobox 3 Protein
Research Use Only
Pitx3
Recombinant Protein
Yeast
MEFGLLGEAE ARSPALSLSD AGTPHPPLPE HGCKGQEHSD SEKASASLPG GSPEDGSLKK KQRRQRTHFT SQQLQELEAT FQRNRYPDMS TREEIAVWTN LTEARVRVWF KNRRAKWRKR ERSQQAELCK GGFAAPLGGL VPPYEEVYPG YSYGNWPPKA LAPPLAAKTF PFAFNSVNVG PLASQPVFSP PSSIAASMVP SAAAAPGTVP GPGALQGLGG APPGLAPAAV SSGAVSCPYA SAAAAAAAAA SSPYVYRDPC NSSLASLRLK AKQHASFSYP AVPGPPPAAN LSPCQYAVER PV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18742
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol