missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Phosphatidylcholine translocator ABCB4, was expressed in the hosts and tags indicated.

276.00€ - 2826.00€

Especificaciones

Nombre Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15906359 Ver documentos enQuireBio™
QP5601-YE-10UG
10 μg 276.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
 
15916359 Ver documentos enQuireBio™
QP5601-YE-1MG
1 mg 2826.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
 
15926359 Ver documentos enQuireBio™
QP5601-YE-200UG
200 μg 1049.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
 
15936359 Ver documentos enQuireBio™
QP5601-YE-500UG
500 μg 1776.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
 
15946359 Ver documentos enQuireBio™
QP5601-YE-50UG
50 μg 368.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
 
15996349 Ver documentos enQuireBio™
QP5601-YE-100UG
100 μg 645.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

Phosphatidylcholine translocator ABCB4 Protein
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_032856.2
Recombinant Protein
Yeast
DAFANARGAA YVIFDIIDNN PKIDSFSERG HKPDNIKGNL EFSDVHFSYP SRANIKILKG LNLKVKSGQT VALVGNSGCG KSTTVQLLQR LYDPTEGKIS IDGQDIRNFN VRCLREIIGV VSQEPVLFST TIAENIRYGR GNVTMDEIEK AVKEANAYDF IMKLPQKFDT LVGDRGAQLS GGQKQRIAIA RALVRNPKIL LLDEATSALD TESEAEVQAA LDKAREGRTT IVIAHRLSTI RNADVIAGFE DGVIVEQGSH SELMKKEGIY FRLVNMQTAG SQILSEEFEV ELSDEKAAGD VAPNGWKARI FRNSTKKSLK SPHQNRLDEE TNELDANVPP VSFLKVLKLN KTEWPYF
18670
Abcb4