missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse PGK1 Protein

A cDNA sequence encoding the PGK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre PGK1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Specific activity: > 500 units/mg. One unit will convert 1 umole of 1,3-Bisphosphoglycerate to 3-PGA per minute at pH 8.0 at 37C.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915258
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10815-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15905258
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10815-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15995248
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10815-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

PGK1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSLSNK LTLDKLDVKG KRVVMRVDFN VPMKNNQITN NQRIKAAVPS IKFCLDNGAK SVVLMSHLGR PDGVPMPDKY SLEPVAAELK SLLGKDVLFL KDCVGPEVEN ACANPAAGTV ILLENLRFHV EEEGKGKDAS GNKVKAEPAK IDAFRASLSK LGDVYVNDAF GTAHRAHSSM VGVNLPQKAG GFLMKKELNY FAKALESPER PFLAILGGAK VADKIQLINN MLDKVNEMII GGGMAFTFLK VLNNMEIGTS LYDEEGAKIV KDLMSKAEKN GVKITLPVDF VTADKFDENA KTGQATVASG IPAGWMGLDC GTESSKKYAE AVGRAKQIVW NGPVGVFEWE AFARGTKSLM DEVVKATSRG CITIIGGGDT ATCCAKWNTE DKVSHVSTGG GASLELLEGK VLPGVDALSN V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity: > 500 units/mg. One unit will convert 1 umole of 1,3-Bisphosphoglycerate to 3-PGA per minute at pH 8.0 at 37C.
Mouse
His
PGK1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications