missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | PGF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952289
|
enQuireBio™
QP13028-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932289
|
enQuireBio™
QP13028-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942289
|
enQuireBio™
QP13028-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PGF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
PGF1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 0.1mM PMSF and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
AGNNSTEVEV VPFNEVWGRS YCRPMEKLVY ILDEYPDEVS HIFSPSCVLL SRCSGCCGDE GLHCVPIKTA NITMQILKIP PNRDPHFYVE MTFSQDVLCE CRPILETTKA ERRKTKGKRK RSRNSQTEEP HPHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |