Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PGAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | PGAM1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity is >150units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955248
|
enQuireBio™
QP10813-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935248
|
enQuireBio™
QP10813-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945248
|
enQuireBio™
QP10813-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PGAM1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAYKL VLIRHGESAW NLENRFSGWY DADLSPAGHE EAKRGGQALR DAGYEFDICF TSVQKRAIRT LWTVLDAIDQ MWLPVVRTWR LNERHYGGLT GLNKAETAAK HGEAQVKIWR RSYDVPPPPM EPDHPFYSNI SKDRRYADLT EDQLPSCESL KDTIARALPF WNEEIVPQIK EGKRVLIAAH GNSLRGIVKH LEGLSEEAIM ELNLPTGIPI VYELDKNLKP IKPMQFLGDE ETVRKAMEAV AAQGKVKK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is >150units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C. | |
Mouse | |
His | |
The PGAM1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |