Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PDGFA Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032834.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18590 |
Nombre | PDGFA Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916179
|
enQuireBio™
QP5462-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996169
|
enQuireBio™
QP5462-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986169
|
enQuireBio™
QP5462-100UG |
100 μg |
720.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926179
|
enQuireBio™
QP5462-500UG |
500 μg |
3330.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906179
|
enQuireBio™
QP5462-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_032834.1 | |
PDGFA Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 10 ng/ml of Mouse PDGFA (activity of at least 1.0 x 10^5 units/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
18590 | |
Research Use Only | |
PDGFA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATSNLN PDHREEETGR RRESGKNRKR KRLKPT | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |