Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PDGF-B Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035187.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18591 |
Nombre | PDGF-B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936189
|
enQuireBio™
QP5465-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916189
|
enQuireBio™
QP5465-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906189
|
enQuireBio™
QP5465-100UG |
100 μg |
720.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946189
|
enQuireBio™
QP5465-500UG |
500 μg |
3330.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926189
|
enQuireBio™
QP5465-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_035187.2 | |
PDGF-B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 2 ng/ml of Mouse PDGF-B. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium citrate, pH 3.0 |
18591 | |
Research Use Only | |
PDGFB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLGSLAAAE PAVIAECKTR TEVFQISRNL IDRTNANFLV WPPCVEVQRC SGCCNNRNVQ CRASQVQMRP VQVRKIEIVR KKPIFKKATV TLEDHLACKC ETIVTPRPVT | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |