Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse p53 / TP53 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) p53 / TP53, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6823-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001120705.1
p53 / TP53 Protein
Research Use Only
TP53
Recombinant Protein
E. coli
MEESQSDISL ELPLSQETFS GLWKLLPPED ILPSPHCMDD LLLPQDVEEF FEGPSEALRV SGAPAAQDPV TETPGPVAPA PATPWPLSSF VPSQKTYQGN YGFHLGFLQS GTAKSVMCTY SPPLNKLFCQ LAKTCPVQLW VSATPPAGSR VRAMAIYKKS QHMTEVVRRC PHHERCSDGD GLAPPQHLIR VEGNLYPEYL EDRQTFRHSV VVPYEPPEAG SEYTTIHYKY MCNSSCMGGM NRRPILTIIT LEDSSGNLLG RDSFEVRVCA CPGRDRRTEE ENFRKKEVLC PELPPGSAKR ALPTCTSASP PQKKKPLDGE YFTLKIRGRK RFEMFRELNE ALELKDAHAT EESGDSRAHS SYLKTKKGQS TSRHKKTMVK KVGPDSD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22059
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol