missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse P2X purinoceptor 4 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) P2X purinoceptor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10027-iv-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15912778

  • 910.00€ / 50 microgramos


Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

P2X purinoceptor 4 Protein
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
P2rx4
Recombinant Protein
Invitro-E. coli
QETDSVVSSV TTKAKGVAVT NTSQLGFRIW DVADYVVPAQ EENSLFIMTN MIVTVNQTQG TCPEIPDKTS ICDSDANCTL GSSDTHSSGI GTGRCVPFNA SVKTCEVAAW CPVENDAGVP TPAFLKAAEN FTLLVKNNIW YPKFNFSKRN ILPNITTSYL KSCIYNARTD PFCPIFRLGQ IVADAGHSFQ EMAVEGGIMG IQIKWDCNLD RAASHCLPRY SFRRLDTRDL EHNVSPGYNF RFAKYYRDLA GNEQRTLTKA YGIRFDIIVF GKAGKFDIIP TMIN
Videos