Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Osteocalcin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Osteocalcin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5716-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937229
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031567.1
Osteocalcin Protein
Research Use Only
Bglap
Recombinant Protein
E. coli
YLGASVPSPD PLEPTREQCE LNPACDELSD QYGLKTAYKR IYGITI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12096
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol