Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Oncomodulin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Oncomodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6444-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_149028.2
Oncomodulin Protein
Research Use Only
Ocm
Recombinant Protein
Yeast
SITDILSADD IAAALQECQD PDTFEPQKFF QTSGLSKMSA SQLKDIFQFI DNDQSGYLDE DELKYFLQRF QSDARELTES ETKSLMDAAD NDGDGKIGAD EFQEMVHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18261
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol