Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nuclease-sensitive element-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nuclease-sensitive element-binding protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035862.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 22608 |
Nombre | Nuclease-sensitive element-binding protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058381
|
enQuireBio™
QP9471-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16098381
|
enQuireBio™
QP9471-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068381
|
enQuireBio™
QP9471-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088381
|
enQuireBio™
QP9471-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008391
|
enQuireBio™
QP9471-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078381
|
enQuireBio™
QP9471-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_035862.2 | |
Nuclease-sensitive element-binding protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22608 | |
Research Use Only | |
Ybx1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SSEAETQQPP AAPAAALSAA DTKPGSTGSG AGSGGPGGLT SAAPAGGDKK VIATKVLGTV KWFNVRNGYG FINRNDTKED VFVHQTAIKK NNPRKYLRSV GDGETVEFDV VEGEKGAEAA NVTGPGGVPV QGSKYAADRN HYRRYPRRRG PPRNYQQNYQ NSESGEKNEG SESAPEGQAQ QRRPYRRRRF PPYYMRRPYA RRPQYSNPPV QGEVMEGADN QGAGEQGRPV RQNMYRGYRP RFRRGPPRQR QPREDGNEED KENQGDETQG QQPPQRRYRR NFNYRRRRPE NPKPQDGKET KAADPPAENS SAPEAEQGGA E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |