Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nuclear respiratory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nuclear respiratory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001157698.1
ID de gen (Entrez) 18181
Nombre Nuclear respiratory factor 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043290
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6435-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16063290
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6435-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16053290
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6435-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073290
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6435-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083290
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6435-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093290
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6435-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001157698.1
Nuclear respiratory factor 1 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
18181
Research Use Only
Nrf1
Recombinant Protein
E. coli
MEEHGVTQTE HMATIEAHAV AQQVQQVHVA TYTEHSMLSA DEDSPSSPED TSYDDSDILN STAADEVTAH LAAAGPVGMA AAAAVATGKK RKRPHVFESN PSIRKRQQTR LLRKLRATLD EYTTRVGQQA IVLCISPSKP NPVFKVFGAA PLENVVRKYK SMILEDLESA LAEHAPAPQE VNSELPPLTI DGIPVSVDKM TQAQLRAFIP EMLKYSTGRG KPGWGKESCK PIWWPEDIPW ANVRSDVRTE EQKQRVSWTQ ALRTIVKNCY KQHGREDLLY AFEDQQTQTQ ATTTHSIAHL VPSQTVVQTF SNPDGTVSLI QVGTGATVAT LADASELPTT VTVAQVNYSA VADGEVEQNW ATLQGGEMTI QTTQASEATM S-QAVASLAE AAVAASQEMQ QGATVTMALN SEAAAHAVAT LAEATLQGGG QIVLSGETAA AVGALTGVQD ANGLVQIPVS MYQTVVTSLA QGNGPVQVAM APVTTRISDS AVTMDGQAVE VVTLEQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.