Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NNMT Protein
A cDNA sequence encoding the NNMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 18113
Nombre NNMT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Nnmt
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15961779
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12862-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15951779
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12862-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15941779
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12862-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
18113
Research Use Only
Nnmt
Mouse
His
NNMT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
NNMT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMESGFT SKDTYLSHFN PRDYLEKYYS FGSRHCAENE ILRHLLKNLF KIFCLGAVKG ELLIDIGSGP TIYQLLSACE SFTEIIVSDY TDQNLWELQK WLKKEPGAFD WSPVVTYVCD LEGNRMKGPE KEEKLRRAIK QVLKCDVTQS QPLGGVSLPP ADCLLSTLCL DAACPDLPAY RTALRNLGSL LKPGGFLVMV DALKSSYYMI GEQKFSSLPL GWETVRDAVE EAGYTIEQFE VISQNYSSTT SNNEGLFSLV GRKPGRSE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.