Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NMNAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NMNAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | NMNAT1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921769
|
enQuireBio™
QP12858-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941769
|
enQuireBio™
QP12858-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931769
|
enQuireBio™
QP12858-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NMNAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
NMNAT1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDSSKKT EVVLLACGSF NPITNMHLRL FELAKDYMHA TGKYSVIKGI ISPVGDAYKK KGLIPAHHRI IMAELATKNS HWVEVDTWES LQKEWVETVK VLRYHQEKLA TGSCSYPQSS PALEKPGRKR KWADQKQDSS PQKPQEPKPT GVPKVKLLCG ITNDISSTKI RRALRRGQSI RYLVPDLVQE YIEKHELYNT ESEGRNAGVT LAPLQRNAAE AKHNHSTL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |