Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NKX2.2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) NKX2.2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre NKX2.2 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043210 Ver documentos enQuireBio™
QP6423-EC-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16083210 Ver documentos enQuireBio™
QP6423-EC-50UG
50 μg 352.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16033210 Ver documentos enQuireBio™
QP6423-EC-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16063210 Ver documentos enQuireBio™
QP6423-EC-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16073210 Ver documentos enQuireBio™
QP6423-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
16053210 Ver documentos enQuireBio™
QP6423-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NKX2.2 Protein
His-SUMO
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_035049.1
Recombinant Protein
E. coli
MSLTNTKTGF SVKDILDLPD TNDEDGSVAE GPEEESEGPE PAKRAGPLGQ GALDAVQSLP LKSPFYDSSD NPYTRWLAST EGLQYSLHGL AASAPPQDSS SKSPEPSADE SPDNDKETQG GGGDAGKKRK RRVLFSKAQT YELERRFRQQ RYLSAPEREH LASLIRLTPT QVKIWFQNHR YKMKRARAEK GMEVTPLPSP RRVAVPVLVR DGKPCHALKA QDLAAATFQA GIPFSAYSAQ SLQHMQYNAQ YSSASTPQYP TAHPLVQAQQ WTW
18088
Nkx2-2