Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NKX2.2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) NKX2.2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6423-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035049.1
NKX2.2 Protein
Research Use Only
Nkx2-2
Recombinant Protein
E. coli
MSLTNTKTGF SVKDILDLPD TNDEDGSVAE GPEEESEGPE PAKRAGPLGQ GALDAVQSLP LKSPFYDSSD NPYTRWLAST EGLQYSLHGL AASAPPQDSS SKSPEPSADE SPDNDKETQG GGGDAGKKRK RRVLFSKAQT YELERRFRQQ RYLSAPEREH LASLIRLTPT QVKIWFQNHR YKMKRARAEK GMEVTPLPSP RRVAVPVLVR DGKPCHALKA QDLAAATFQA GIPFSAYSAQ SLQHMQYNAQ YSSASTPQYP TAHPLVQAQQ WTW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18088
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol