Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MYL9 Protein
A cDNA sequence encoding the MYL9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre MYL9 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12774-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15931499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12774-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15921499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12774-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MYL9 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
MYL9 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSSKRA KAKTTKKRPQ RATSNVFAMF DQSQIQEFKE AFNMIDQNRD GFIDKEDLHD MLASLGKNPT DEYLEGMMNE APGPINFTMF LTMFGEKLNG TDPEDVIRNA FACFDEEASG FIHEDHLREL LTTMGDRFTD EEVDEMYREA PIDKKGNFNY VEFTRILKHG AKDKDD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.