Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Monoglyceride lipase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9271-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16037971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001159721.1
Monoglyceride lipase Protein
Research Use Only
Mgll
Recombinant Protein
Yeast
MPEASSPRRT PQNVPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPSGT PKALIFVSHG AGEHCGRYDE LAHMLKGLDM LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFQVFVRDV LQHVDTIQKD YPDVPIFLLG HSMGGAISIL VAAERPTYFS GMVLISPLVL ANPESASTLK VLAAKLLNFV LPNMTLGRID SSVLSRNKSE VDLYNSDPLV CRAGLKVCFG IQLLNAVARV ERAMPRLTLP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MESSRSQDKT LKMYEGAYHV LHRELPEVTN SVLHEVNSWV SHRIAAAGAG CPP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23945
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol