Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIP-3 beta / CCL19 Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Nombre | MIP-3 beta / CCL19 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Scya19 |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915729
|
enQuireBio™
QP5219-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905729
|
enQuireBio™
QP5219-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MIP-3 beta / CCL19 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GANDAEDCCL SVTQRPIPGN IVKAFRYLLN EDGCRVPAVV FTTLRGYQLC APPDQPWVDR IIRRLKKSSA KNKGNSTRRS PVS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Scya19 | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |