Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Midkine Protein
A cDNA sequence encoding the Midkine was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre Midkine Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10-100 ng/ml corresponding to a specific activity of 10,000-100,000IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945168
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10786-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935168
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10786-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925168
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10786-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Midkine Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
VAKKKEKVKK GSECSEWTWG PCTPSSKDCG MGFREGTCGA QTQRVHCKVP CNWKKEFGAD CKYKFESWGA CDGSTGTKAR QGTLKKARYN AQCQETIRVT KPCTSKTKSK TKAKKGKGKD
Greater than 95.0% as determined by HPLC and SDS-PAGE.
Research Use Only
Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10-100 ng/ml corresponding to a specific activity of 10,000-100,000IU/mg.
Mouse
Untagged
Lyophilized from a 0.2um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.