Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MFGE8 Protein
A cDNA sequence encoding the MFGE8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre MFGE8 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15911249
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12692-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15931249
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12692-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15921249
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12692-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MFGE8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
MFGE8 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLASGDFCD SSLCLNGGTC LTGQDNDIYC LCPEGFTGLV CNETERGPCS PNPCYNDAKC LVTLDTQRGD IFTEYICQCP VGYSGIHCET GCSTQLGMEG GAIADSQISA SSVYMGFMGL QRWGPELARL YRTGIVNAWT ASNYDSKPWI QVNLLRKMRV SGVMTQGASR AGRAEYLKTF KVAYSLDGRK FEFIQDESGG DKEFLGNLDN NSLKVNMFNP TLEAQYIKLY PVSCHRGCTL RFELLGCELH GCSEPLGLKN NTIPDSQMSA SSSYKTWNLR AFGWYPHLGR LDNQGKINAW TAQSNSAKEW LQVDLGTQRQ VTGIITQGAR DFGHIQYVAS YKVAHSDDGV QWTVYEEQGS SKVFQGNLDN NSHKKNIFEK PFMARYVRVL PVSWHNRITL RLELLGCHHH HHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.