Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_032676.2
ID de gen (Entrez) 17850
Nombre Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043020
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6396-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16063020
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6396-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16053020
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6396-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073020
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6396-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083020
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6396-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093020
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6396-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_032676.2
Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
17850
Research Use Only
Mut
Recombinant Protein
E. coli
LHQQQPLHPE WAVLAKKQLK GKNPEDLIWH TPEGISIKPL YSRADTLDLP EELPGVKPFT RGPYPTMYTY RPWTIRQYAG FSTVEESNKF YKDNIKAGQQ GLSVAFDLAT HRGYDSDNPR VRGDVGMAGV AIDTVEDTKI LFDGIPLEKM SVSMTMNGAV IPVLATFIVT GEEQGVPKEK LTGTIQNDIL KEFMVRNTYI FPPEPSMKII ADIFQYTAQH MPKFNSISIS GYHMQEAGAD AILELAYTIA DGLEYCRTGL QAGLTIDEFA PRLSFFWGIG MNFYMEIAKM RAGRRLWAHL IEKMFQPKNS KSLLLRAHCQ TSGWSLTEQD PYNNIVRTAI EAMAAVFGGT QSLHTNSFDE ALGLPTVKSA RIARNTQIII QEESGIPKVA DPWGGSYMME SLTNDVYEAA LKLIYEVEEM GGMAKAVAEG IPKLRIEECA ARRQARIDSG SEVIVGVNKY QLEKEDSVEV LAIDNTSVRK KQIEKLKKIK SSRDQALAEQ CLSALTQCAA SGDGNILALA VDAARARCTV GEITDALKKV FGEHKANDRM VSGAYRQEFG ESKEITSAIK RVNKFMEREG RRPRLLVAKM GQDGHDRGAK VIATGFADLG FDVDIGPLFQ TPREVAQQAV DADVHAVGVS TLAAGHKTLV PELIKELTAL GRPDILVMCG GVIPPQDYEF LYEVGVSNVF GPGTRIPRAA VQVLDDIEKC LAEKQQSV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.