Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MESDC2 Protein
A cDNA sequence encoding the MESDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 67943 |
---|---|
Nombre | MESDC2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Mesd |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941209
|
enQuireBio™
QP12681-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931209
|
enQuireBio™
QP12681-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921209
|
enQuireBio™
QP12681-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
67943 | |
Research Use Only | |
Mesd | |
Mouse | |
His | |
MESDC2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
MESDC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSADTPGEA TPPPRKKKDI RDYNDADMAR LLEQWEKDDD IEEGDLPEHK RPSAPIDFSK LDPGKPESIL KMTKKGKTLM MFVTVSGNPT EKETEEITSL WQGSLFNANY DVQRFIVGSD RAIFMLRDGS YAWEIKDFLV SQDRCAEVTL EGQMYPGKGG GSKEKNKTKP EKAKKKEGDP KPRASKEDNR AGSRREDL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |