Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MEP1B Protein
A cDNA sequence encoding the MEP1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre MEP1B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15961199
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12679-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15981199
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12679-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15971199
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12679-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MEP1B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
MEP1B protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
LPAPEKFVKD IDGGIDQDIF DINQGLGLDL FEGDIKLEAN GKNSIIGDHK RWPHTIPYVL EDSLEMNAKG VILNAFERYR LKTCIDFKPW SGEANYISVF KGSGCWSSVG NIHAGKQELS IGTNCDRIAT VQHEFLHALG FWHEQSRADR DDYVIIVWDR IQPGKEHNFN IYNDSVSDSL NVPYDYTSVM HYSKTAFQNG TESTIVTRIS EFEDVIGQRM DFSDYDLLKL NQLYNCTSSL SFMDSCDFEL ENICGMIQSS GDSADWQRVS QVLSGPESDH SKMGQCKDSG FFMHFNTSIL NEGATAMLES RLLYPKRGFQ CLEFYLYNSG SGNDQLNIYT REYTTGQQGG VLTLQRQIKE VPIGSWQLHY VTLQVTKKFR VVFEGLRGPG TSSGGLSIDD INLSETRCPH HIWHIQNFTQ ILGGQDTSVY SPPFYSSKGY AFQIYMDLRS STNVGIYFHL ISGANDDQLQ WPCPWQQATM TLLDQNPDIR QRMFNQRSIT TDPTMTSDNG SYFWDRPSKV GVTDVFPNGT QFSRGIGYGT TVFITRERLK SREFIKGDDI YILLTVEDIS HLNSTSAVPD PVPTLAVHNA CSEVVCQNGG ICVVQDGRAE CKCPAGEDWW YMGKRCEKRG STRDVEHHHH HH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.