missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-3 / CCL7 Protein

A DNA sequence encoding the Mouse MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 2370.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_038682.1
ID de gen (Entrez) 20306
Nombre MCP-3 / CCL7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15933298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10267-EC-2UG
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10267-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10267-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923298
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10267-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_038682.1
MCP-3 / CCL7 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
QPDGPNASTC CYVKKQKIPK RNLKSYRRIT SSRCPWEAVI FKTKKGMEVC AEAHQKWVEE AIAYLDMKTP TPKP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
20306
Research Use Only
CCL7
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 100-300 ng/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications