Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-3 / CCL7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MCP-3 / CCL7, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_038682.1
ID de gen (Entrez) 20306
Nombre MCP-3 / CCL7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1492-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15935499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1492-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15925499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1492-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15945499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1492-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15955499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1492-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15965499
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1492-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_038682.1
MCP-3 / CCL7 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
20306
Research Use Only
CCL7
Recombinant Protein
E. coli
PNASTCCYVK KQKIPKRNLK SYRRITSSRC PWEAVIFKTK KGMEVCAEAH QKWVEEAIAY LDMKTPTPKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.