missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse M-CSF / CSF-1 Protein
Recombinant Protein
3710.00€ - 6055.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001107001.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 12977 |
Nombre | M-CSF / CSF-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916069
|
enQuireBio™
QP5408-500UG |
500 μg |
3710.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906069
|
enQuireBio™
QP5408-1MG |
1 mg |
6055.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001107001.1 | |
M-CSF / CSF-1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
12977 | |
Research Use Only | |
CSF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKEVSEHCSH MIGNGHLKVL QQLIDSQMET SCQIAFEFVD QEQLDDPVCY LKKAFFLVQD IIDETMRFKD NTPNANATER LQELSNNLNS CFTKDYEEQN KACVRTFHET PLQLLEKIKN FFNETKNLLE KDWNIFTKNC NNSFAKCSSR DVVTKP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |