Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LYVE1 Protein
A cDNA sequence encoding the LYVE1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | LYVE1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940989
|
enQuireBio™
QP12610-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920989
|
enQuireBio™
QP12610-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930989
|
enQuireBio™
QP12610-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
LYVE1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
LYVE1 was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MLQHTSLVLL LASIWTTRHP VQGADLVQDL SISTCRIMGV ALVGRNKNPQ MNFTEANEAC KMLGLTLASR DQVESAQKSG FETCSYGWVG EQFSVIPRIF SNPRCGKNGK GVLIWNAPSS QKFKAYCHNS SDTWVNSCIP EIVTTFYPVL DTQTPATEFS VSSSAYLASS PDSTTPVSAT TRAPPLTSMA RKTKKICITE VYTEPITMAT ETEAFVASGA AFKNEAAGFG GVPTALLVLA LLFFGAAAVL AVCYVKRYVK AFPFTTKNQQ KEMIETKVVK EEKADDVNAN EESKKTIKNP EEAKSPPKTT VRCLEAEV | |
Greater than 95.0% as determined by:(a)Analysis by RP-HPLC. (b)Analysis by SDS-PAGE. |