Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lysyl oxidase homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lysyl oxidase homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6316-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16022430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034859.2
Lysyl oxidase homolog 1 Protein
Research Use Only
Loxl1
Recombinant Protein
Yeast
RQAPSLPLPG RVGSDTVRGQ TRHPFGFGQV PDNWREVAVG DSTGMARART SVSQQRHGGS ASSSVSASAF ATTYRQPSPY PQQFPYPQAP FVNQYENYDP ASRTYEQGYV YYRGAGGGMG AGAAAVASAG VIYPFQPRAR YEDYGGGGGE EQPEYPAQGF YPAPERPYVP QPQPQPQPQP QPQPQPSDGL DRRYSHSLYN EGTPGFEQAY PDPSTDVSQA PAGAGGTYGG AGDPRLGWYP PYAANVPPEA YVPPRAVEPQ PPFRVLEPPY LPVRSSDAPS QGGERNGAQQ GRLSVGSVYR PNQNGRGLPD LVPDPNYVQA STYVQRAHLY SLRCAAEEKC LASTAYAPEA TDYDLRVLLR FPQRVKNQGT ADFLPNRPRH TWEWHSCHQH YHSMDEFSHY DLLDASTGKK VAEGHKASFC LEDSTCDFGN LKRYACTSHT QGLSPGCYDT YNADIDCQWI DITDVQPGNY ILKVHVNPKY IVLESDFTNN VVRCNIHYTG RYVSTTNCKI VQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16949
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol