Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY-96 / ESOP-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY-96 / ESOP-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6327-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001153183.1
LY-96 / ESOP-1 Protein
Research Use Only
LY96
Recombinant Protein
E. coli
EKQQWFCNSS DAIISYSYCD HLKFPISISS EPCIRLRGTN GFVHVEFIPR GNLKYLYFNL FISVNSIELP KRKEVLCHGH DDDYSFCRAL KGETVNTSIP FSFEGILFPK GHYRCVAEAI AGDTEEKLFC LNFTIIHRRD VN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17087
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol