missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse LRPAP1 Protein

A cDNA sequence encoding the LRPAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12586-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15920909

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

LRPAP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQPIAGHG GKYSREKNEP EMAAKRESGE EFRMEKLNQL WEKAKRLHLS PVRLAELHSD LKIQERDELN WKKLKVEGLD KDGEKEAKLI HNLNVILARY GLDGRKDAQM VHSNALNEDT QDELGDPRLE KLWHKAKTSG KFSSEELDKL WREFLHYKEK IQEYNVLLDT LSRAEEGYEN LLSPSDMAHI KSDTLISKHS ELKDRLRSIN QGLDRLRKVS HQGYGSTTEF EEPRVIDLWD LAQSANFTEK ELESFREELK HFEAKIEKHN HYQKQLEISH QKLKHVESIG DPEHISRNKE KYVLLEEKTK ELGYKVKKHL QDLSSRVSRA RHNEL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
LRPAP1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales